Tisk…
4-Fluoro-2-(methoxymethyl)bromobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC2421-1G PC2421-250MG
APOSPC2421-1GEA 19010 CZK
APOSPC2421-1G APOSPC2421-250MG
4-Fluoro-2-(methoxymethyl)bromobenzene 98%
4-Fluoro-2-(methoxymethyl)bromobenzene
Vzorec: C₈H₈BrFO
MW: 219,051 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116323
CAS číslo: 842167-67-3