Tisk…
Vinyl perfluorononanoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2387-1G PC2387-5G
APOSPC2387-1GEA 3480 CZK
APOSPC2387-1G APOSPC2387-5G
Vinyl perfluorononanoate
Vinyl perfluorononanoate
Vzorec: C₁₁H₃F₁₇O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078320
CAS číslo: 54640-64-1