2-Bromo-N,N-dimethyl-4-fluoroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC2386-1G
PC2386-5G
APOSPC2386-1GEA
4960
CZK
APOSPC2386-1G
APOSPC2386-5G
2-Bromo-N,N-dimethyl-4-fluoroaniline 98%
2-Bromo-N,N-dimethyl-4-fluoroaniline
Vzorec:
C₈H₉BrFN MW: 218,066 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD04116317 CAS číslo: 887268-19-1 |