Tisk…

3-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

PC2382-5G PC2382-25G
APOSPC2382-5GEA 6950 CZK
APOSPC2382-5G APOSPC2382-25G
3-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
3-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₅ClF₂O₃S
MW: 242,628 g/mol
Bod varu: 233…234 °C
Hustota: 1,509 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 97,8 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094157
CAS číslo: 351003-38-8
UN: 3265
ADR: 8,II

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR