Tisk…
4-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2381-25G PC2381-5G
APOSPC2381-25GEA 14550 CZK
APOSPC2381-25G APOSPC2381-5G
4-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 98%
4-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₅ClF₂O₃S
Bod varu: 265…266 °C
Hustota: 1,523 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094156
CAS číslo: 351003-34-4
UN: 3265
ADR: 8,II