(2-Bromo-1,1-difluoroethyl)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Bromo-1,1-difluoro-1-phenylethane, β,β-Difluorophenethyl bromide
PC2359-1G
PC2359-250MG
APOSPC2359-1GEA
12200
CZK
APOSPC2359-1G
APOSPC2359-250MG
(2-Bromo-1,1-difluoroethyl)benzene
(2-Bromo-1,1-difluoroethyl)benzene
Vzorec:
C₈H₇BrF₂ MW: 221.042 g/mol Bod varu: 55…56 °C (2 mm Hg) Bod tání: –26…–24 °C Hustota: 1.534 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07777119 CAS číslo: 108661-89-8 |