1,6-Dibromo-2,5-dioxaperfluorohexane
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC2338-25G
PC2338-50G
PC2338-5G
APOSPC2338-25GEA
15610
CZK
APOSPC2338-25G
APOSPC2338-50G
APOSPC2338-5G
1,6-Dibromo-2,5-dioxaperfluorohexane
1,6-Dibromo-2,5-dioxaperfluorohexane
Vzorec:
C₄Br₂F₈O₂ Bod varu: 102 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03094153 CAS číslo: 330562-48-6 |