Tisk…
1-(4-Chlorophenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC2299-100G PC2299-25G PC2299-5G
APOSPC2299-100GEA 12730 CZK
APOSPC2299-100G APOSPC2299-25G APOSPC2299-5G
1-(4-Chlorophenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea 95%
1-(4-Chlorophenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea
Vzorec: C₁₄H₉ClF₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00055343
CAS číslo: 35367-38-5