Tisk…
2,3-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2287-1G PC2287-250MG
APOSPC2287-1GEA 18120 CZK
APOSPC2287-1G APOSPC2287-250MG
2,3-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene 98%
2,3-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene
Vzorec: C₈H₃F₆NO₂
MW: 259,105 g/mol
Bod varu: 223…225 °C (760 mm Hg)
Bod tání: 26…29 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972858
CAS číslo: 1978-06-9