Tisk…
Dibromo(fluoro)acetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2253M-1G PC2253M-5G PC2253M-250MG
APOSPC2253M-1GEA 4040 CZK
APOSPC2253M-1G APOSPC2253M-5G APOSPC2253M-250MG
Dibromo(fluoro)acetic acid 97%
Dibromo(fluoro)acetic acid
Vzorec: C₂HBr₂FO₂
Bod varu: 130 °C (60 mm Hg)
Bod tání: 40…41 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00069082
CAS číslo: 353-99-1
UN: 3261
ADR: 8,III