Tisk…
1,3-Bis(1H,1H,2H,2H-tridecafluoroooct-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2241-1G PC2241-5G
APOSPC2241-1GEA 1490 CZK
APOSPC2241-1G APOSPC2241-5G
1,3-Bis(1H,1H,2H,2H-tridecafluoroooct-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
1,3-Bis(1H,1H,2H,2H-tridecafluoroooct-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
Vzorec: C₂₀H₂₀F₂₆OSi₂
Bod varu: 81…82 °C (11 mm Hg)
Hustota: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00270970
CAS číslo: 71363-70-7