Tisk…
3-(4-Fluorophenylthio)butyric acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC2189-1G PC2189-500MG
APOSPC2189-1GEA 13260 CZK
APOSPC2189-1G APOSPC2189-500MG
3-(4-Fluorophenylthio)butyric acid
3-(4-Fluorophenylthio)butyric acid
Vzorec: C₁₀H₁₁FO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00816765
CAS číslo: 259544-93-9