Tisk…
2-(Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)-1,1,1-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propan-2-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2181-1G PC2181-5G
APOSPC2181-1GEA 3810 CZK
APOSPC2181-1G APOSPC2181-5G
2-(Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)-1,1,1-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propan-2-ol 97%
2-(Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)-1,1,1-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propan-2-ol
Vzorec: C₁₁H₁₂F₆O
MW: 274.203 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07777113
CAS číslo: 196314-61-1