Tisk…
Perfluoro(2-iodo-2-methylpentane) 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2151G-1G PC2151G-5G
APOSPC2151G-1GEA 1660 CZK
APOSPC2151G-1G APOSPC2151G-5G
Perfluoro(2-iodo-2-methylpentane) 97%
Perfluoro(2-iodo-2-methylpentane)
Vzorec: C₆F₁₃I
Bod varu: 115 °C
Hustota: 2,14 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082619
CAS číslo: 102780-88-1