5,7-Difluoroisoindolin-1-one ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC210146-100MG
PC210146-1G
PC210146-250MG
APOSPC210146-100MGEA
4960
CZK
APOSPC210146-100MG
APOSPC210146-1G
APOSPC210146-250MG
5,7-Difluoroisoindolin-1-one ≥98%
5,7-Difluoroisoindolin-1-one
Vzorec:
C₈H₅F₂NO MW: 169,128 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD29072780 CAS číslo: 1445862-22-5 |