Tisk…
5,6-Difluoro-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC210145-100MG PC210145-1G PC210145-250MG
APOSPC210145-100MGEA 5390 CZK
APOSPC210145-100MG APOSPC210145-1G APOSPC210145-250MG
5,6-Difluoro-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one ≥98%
5,6-Difluoro-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Vzorec: C₈H₅F₂NO
MDL Number: MFCD24617103
CAS číslo: 1192040-50-8