Tisk…
N-(2-Fluoroethyl)aniline ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC210144-100MG PC210144-1G PC210144-250MG
APOSPC210144-100MGEA 4770 CZK
APOSPC210144-100MG APOSPC210144-1G APOSPC210144-250MG
N-(2-Fluoroethyl)aniline ≥98%
N-(2-Fluoroethyl)aniline
Vzorec: C₈H₁₀FN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19217349
CAS číslo: 459-40-5