Tisk…
1-(2-(Difluoromethyl)phenyl)ethanol ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC210140-100MG PC210140-250MG
APOSPC210140-100MGEA 5060 CZK
APOSPC210140-100MG APOSPC210140-250MG
1-(2-(Difluoromethyl)phenyl)ethanol ≥98%
1-(2-(Difluoromethyl)phenyl)ethanol
Vzorec: C₉H₁₀F₂O
MW: 172.172 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28519456
CAS číslo: 1783382-76-2