Tisk…
2-Fluoro-4,6-dimethoxy-benzaldehyde ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Fluoro-4,6-dimethoxybenzaldehyde
PC210139-100MG PC210139-250MG
APOSPC210139-100MGEA 41000 CZK
APOSPC210139-100MG APOSPC210139-250MG
2-Fluoro-4,6-dimethoxy-benzaldehyde ≥98%
2-Fluoro-4,6-dimethoxy-benzaldehyde
Vzorec: C₉H₉FO₃
MW: 184,164 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18906188
CAS číslo: 214492-73-6