Tisk…
4-Ethyl-3-fluorophenol ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC210136-1G PC210136-5G
APOSPC210136-1GEA 13300 CZK
APOSPC210136-1G APOSPC210136-5G
4-Ethyl-3-fluorophenol ≥98%
4-Ethyl-3-fluorophenol
Vzorec: C₈H₉FO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16658621
CAS číslo: 326493-65-6