Tisk…
8-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC210135-100MG PC210135-1G
APOSPC210135-100MGEA 9660 CZK
APOSPC210135-100MG APOSPC210135-1G
8-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one ≥98%
8-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one
Vzorec: C₁₀H₉FO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038616
CAS číslo: 127169-82-8