Tisk…
6-Fluoro-5-iodo-1H-indazole ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC210133-1G
APOSPC210133-1GEA 827 CZK
APOSPC210133-1G
6-Fluoro-5-iodo-1H-indazole ≥98%
6-Fluoro-5-iodo-1H-indazole
Vzorec: C₇H₄FIN₂
MW: 262,023 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18381157
CAS číslo: 1260384-77-7