Tisk…
4-Fluoro-5-iodo-1H-indazole ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC210132-1G
APOSPC210132-1GEA 3380 CZK
APOSPC210132-1G
4-Fluoro-5-iodo-1H-indazole ≥98%
4-Fluoro-5-iodo-1H-indazole
Vzorec: C₇H₄FIN₂
MW: 262,023 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11007929
CAS číslo: 1082041-87-9