Tisk…
3-(Difluoromethoxy)cyclobutane-1-carboxylic acid ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC210130-100MG PC210130-250MG
APOSPC210130-100MGEA 13560 CZK
APOSPC210130-100MG APOSPC210130-250MG
3-(Difluoromethoxy)cyclobutane-1-carboxylic acid ≥98%
3-(Difluoromethoxy)cyclobutane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₈F₂O₃
MW: 166,123 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28383706
CAS číslo: 1803603-34-0