Tisk…
[1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1H-pyrazol-5-yl]methanol ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1H-pyrazol-5-yl)methanol
PC210127-100MG PC210127-1G PC210127-250MG
APOSPC210127-100MGEA 10060 CZK
APOSPC210127-100MG APOSPC210127-1G APOSPC210127-250MG
[1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1H-pyrazol-5-yl]methanol ≥98%
[1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1H-pyrazol-5-yl]methanol
Vzorec: C₆H₇F₃N₂O
MW: 180,128 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15976765
CAS číslo: 1296225-26-7