Tisk…
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)-4-phenylpiperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC210083-1G PC210083-500MG
APOSPC210083-1GEA 21100 CZK
APOSPC210083-1G APOSPC210083-500MG
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)-4-phenylpiperazine
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)-4-phenylpiperazine
Vzorec: C₁₆H₁₆FN₃O₂
MW: 301,316 g/mol
Bod tání: 152…153 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28506332
CAS číslo: 556801-40-2