Tisk…
8-Chloro-3-(2,6-dichlorophenyl)-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC210081-1G PC210081-500MG
APOSPC210081-1GEA 21100 CZK
APOSPC210081-1G APOSPC210081-500MG
8-Chloro-3-(2,6-dichlorophenyl)-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridine
8-Chloro-3-(2,6-dichlorophenyl)-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridine
Vzorec: C₁₄H₆Cl₃F₃N₂
MW: 365.565 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28506330
CAS číslo: 1708126-02-6