Tisk…
N-(4-Chlorophenyl)-2-{[1-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrol-3-yl]carbonyl}hydrazinecarbothioamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC210079-1G PC210079-500MG
APOSPC210079-1GEA 12630 CZK
APOSPC210079-1G APOSPC210079-500MG
N-(4-Chlorophenyl)-2-{[1-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrol-3-yl]carbonyl}hydrazinecarbothioamide
N-(4-Chlorophenyl)-2-{[1-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrol-3-yl]carbonyl}hydrazinecarbothioamide
Vzorec: C₁₄H₁₂ClF₃N₄OS
MW: 376.784 g/mol
Bod tání: 196…198 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28369723
CAS číslo: 1656294-82-4