Tisk…
(4-Chlorophenyl)methyl 2,3-dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC210078-1G PC210078-500MG
APOSPC210078-1GEA 25360 CZK
APOSPC210078-1G APOSPC210078-500MG
(4-Chlorophenyl)methyl 2,3-dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
(4-Chlorophenyl)methyl 2,3-dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₇Cl₃F₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28369722
CAS číslo: 1656294-84-6