1-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methyl}-1H-pyrazol-4-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC210076-1G
PC210076-500MG
APOSPC210076-1GEA
25360
CZK
APOSPC210076-1G
APOSPC210076-500MG
1-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methyl}-1H-pyrazol-4-amine
1-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methyl}-1H-pyrazol-4-amine
Vzorec:
C₁₀H₈ClF₃N₄ MW: 276,646 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28347882 CAS číslo: 1644602-68-5 |