N-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,2,2-trifluoroacetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC210075-1G
PC210075-500MG
APOSPC210075-1GEA
8470
CZK
APOSPC210075-1G
APOSPC210075-500MG
N-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,2,2-trifluoroacetamide
N-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,2,2-trifluoroacetamide
Vzorec:
C₉H₆F₃NO₃ MW: 233,144 g/mol Bod tání: 117…119 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00455931 CAS číslo: 85575-56-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...