Tisk…
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC210074-1G PC210074-500MG
APOSPC210074-1GEA 25360 CZK
APOSPC210074-1G APOSPC210074-500MG
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Vzorec: C₁₀H₈ClF₃N₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28347881
CAS číslo: 1644602-69-6