Tisk…
1-Ethyl-3-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H,6H,7H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-one
Dodavatel: Apollo Scientific
PC210067-1G PC210067-500MG
APOSPC210067-1GEA 11970 CZK
APOSPC210067-1G APOSPC210067-500MG
1-Ethyl-3-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H,6H,7H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-one
1-Ethyl-3-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H,6H,7H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-one
Vzorec: C₁₀H₁₀F₃N₃O
MW: 245.201 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04139962
CAS číslo: 832727-80-7