Methyl 3-(4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)-2-acetamidoprop-2-enoate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC210066-1G
PC210066-500MG
APOSPC210066-1GEA
8040
CZK
APOSPC210066-1G
APOSPC210066-500MG
Methyl 3-(4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)-2-acetamidoprop-2-enoate
Methyl 3-(4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)-2-acetamidoprop-2-enoate
Vzorec:
C₁₈H₁₄ClF₃N₂O₄ Bod tání: 179…180 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28127025 CAS číslo: 1630103-73-9 |