Tisk…
1-(5-Fluoro-1H-indol-2-yl)ethan-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC210055-1G PC210055-500MG
APOSPC210055-1GEA 19110 CZK
APOSPC210055-1G APOSPC210055-500MG
1-(5-Fluoro-1H-indol-2-yl)ethan-1-one
1-(5-Fluoro-1H-indol-2-yl)ethan-1-one
Vzorec: C₁₀H₈FNO
MW: 177,175 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21188560
CAS číslo: 1219930-11-6