Tisk…
Ethyl 4-amino-2-sulphanylidene-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,3-dihydro-1,3-thiazole-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC210054-1G
APOSPC210054-1GEA 22220 CZK
APOSPC210054-1G
Ethyl 4-amino-2-sulphanylidene-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,3-dihydro-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl 4-amino-2-sulphanylidene-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,3-dihydro-1,3-thiazole-5-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₁F₃N₂O₂S₂
MW: 348,364 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02089347
CAS číslo: 312922-28-4