Tisk…
(Z)-2-[2-(4-Fluorophenyl)-4-oxo-4H,5H-pyrazolo[1,5-a]pyrazin-5-yl]-N'-hydroxyethenimidamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC210052-1G
APOSPC210052-1GEA 22220 CZK
APOSPC210052-1G
(Z)-2-[2-(4-Fluorophenyl)-4-oxo-4H,5H-pyrazolo[1,5-a]pyrazin-5-yl]-N'-hydroxyethenimidamide
(Z)-2-[2-(4-Fluorophenyl)-4-oxo-4H,5H-pyrazolo[1,5-a]pyrazin-5-yl]-N'-hydroxyethenimidamide
Vzorec: C₁₄H₁₂FN₅O₂
MW: 301,276 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17780265
CAS číslo: 1255791-17-3