Tisk…
4-Bromo-2,5-difluorobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC210045-1G PC210045-5G PC210045-25G
APOSPC210045-1GEA 622 CZK
APOSPC210045-1G APOSPC210045-5G APOSPC210045-25G
4-Bromo-2,5-difluorobenzaldehyde
4-Bromo-2,5-difluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃BrF₂O
MW: 220,999 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847047
CAS číslo: 357405-75-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III