4-Bromo-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
PC210044-1G
PC210044-500MG
APOSPC210044-1GEA
25460
CZK
APOSPC210044-1G
APOSPC210044-500MG
4-Bromo-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one
4-Bromo-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one
Vzorec:
C₁₀H₁₀BrFO MW: 245,088 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16323231 CAS číslo: 40132-01-2 |