Tisk…
1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)pentan-2-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC210043-1G PC210043-500MG
APOSPC210043-1GEA 16570 CZK
APOSPC210043-1G APOSPC210043-500MG
1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)pentan-2-ol
1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)pentan-2-ol
Vzorec: C₆H₈F₆O
Bod varu: 97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28016154
CAS číslo: 10315-75-0