Tisk…
3-Cyano-2,6-difluorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC210042-1G PC210042-500MG
APOSPC210042-1GEA 25460 CZK
APOSPC210042-1G APOSPC210042-500MG
3-Cyano-2,6-difluorobenzoic acid
3-Cyano-2,6-difluorobenzoic acid
Vzorec: C₈H₃F₂NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09907851
CAS číslo: 1314971-48-6