5-Fluoro-6-methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
PC210040-1G
APOSPC210040-1GEA
15310
CZK
APOSPC210040-1G
5-Fluoro-6-methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
5-Fluoro-6-methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Vzorec:
C₁₀H₉FO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09261202 CAS číslo: 83802-71-5 |