Tisk…
Methyl 3-bromo-2,4-difluorobenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC210039-500MG PC210039-1G PC210039-250MG
APOSPC210039-500MGEA 21920 CZK
APOSPC210039-500MG APOSPC210039-1G APOSPC210039-250MG
Methyl 3-bromo-2,4-difluorobenzoate 95%
Methyl 3-bromo-2,4-difluorobenzoate
Vzorec: C₈H₅BrF₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09261258
CAS číslo: 935534-49-9