Tisk…
N-Methyl-N'-[1-(2,4,6-trifluoro-phenyl)-methylidene]-hydrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC210038-500MG
APOSPC210038-500MGEA 6090 CZK
APOSPC210038-500MG
N-Methyl-N'-[1-(2,4,6-trifluoro-phenyl)-methylidene]-hydrazine
N-Methyl-N'-[1-(2,4,6-trifluoro-phenyl)-methylidene]-hydrazine
Vzorec: C₈H₇F₃N₂
MW: 188,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27942767
CAS číslo: 1264837-70-8