Tisk…
4-Amino-3-bromo-2,5-difluorobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC210030-1G PC210030-500MG
APOSPC210030-1GEA 30290 CZK
APOSPC210030-1G APOSPC210030-500MG
4-Amino-3-bromo-2,5-difluorobenzonitrile
4-Amino-3-bromo-2,5-difluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃BrF₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16658642
CAS číslo: 112279-62-6