Tisk…
(3-Chlorophenyl)trifluoroboranuide tetrabutylazanium
Dodavatel: Apollo Scientific
PC210026-1G PC210026-5G
APOSPC210026-1GEA 2900 CZK
APOSPC210026-1G APOSPC210026-5G
(3-Chlorophenyl)trifluoroboranuide tetrabutylazanium
(3-Chlorophenyl)trifluoroboranuide tetrabutylazanium
Vzorec: C₆H₄BClF₃·N(C₄H₉)₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28101523
CAS číslo: 411206-87-6