Tetrabutylazanium trifluoro(4-fluorophenyl)boranuide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC210021-1G
PC210021-5G
APOSPC210021-1GEA
2900
CZK
APOSPC210021-1G
APOSPC210021-5G
Tetrabutylazanium trifluoro(4-fluorophenyl)boranuide
Tetrabutylazanium trifluoro(4-fluorophenyl)boranuide
Vzorec:
C₆H₄BF₄·N(C₄H₉)₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28101518 CAS číslo: 1291068-40-0 |