Tisk…
(4-Chlorophenyl)trifluoroboranuide tetrabutylazanium
Dodavatel: Apollo Scientific
PC210020-1G PC210020-5G
APOSPC210020-1GEA 2900 CZK
APOSPC210020-1G APOSPC210020-5G
(4-Chlorophenyl)trifluoroboranuide tetrabutylazanium
(4-Chlorophenyl)trifluoroboranuide tetrabutylazanium
Vzorec: C₆H₄BClF₃·N(C₄H₉)₄
MW: 421,819 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28101517
CAS číslo: 411206-79-6