(Z)-1,1,1,3-Tetrafluorobut-2-ene
Dodavatel: Apollo Scientific
PC2071-25G
PC2071-5G
APOSPC2071-25GEA
25430
CZK
APOSPC2071-25G
APOSPC2071-5G
(Z)-1,1,1,3-Tetrafluorobut-2-ene
(Z)-1,1,1,3-Tetrafluorobut-2-ene
Vzorec:
C₄H₄F₄ MW: 128,068 g/mol Bod varu: 48…50 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07784203 CAS číslo: 791616-88-1 |