Tisk…
4,4,4-Trifluorobut-1-ene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)prop-1-ene
PC2062-5G PC2062-25G
APOSPC2062-5GEA 20470 CZK
APOSPC2062-5G APOSPC2062-25G
4,4,4-Trifluorobut-1-ene 97%
4,4,4-Trifluorobut-1-ene
Vzorec: C₄H₅F₃
Bod varu: 11 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02262195
CAS číslo: 1524-26-1
UN: 3161
ADR: 2.1,